457965
Europium
chip, in mineral oil
About This Item
Saggio
99.9% trace rare earth metals basis
Stato
chips in mineral oil
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Resistività
81 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1527 °C (lit.)
Punto di fusione
822 °C (lit.)
Densità
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Eu]
InChI
1S/Eu
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)