Documenti
457655
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-alkylmethylsiloxane)
About This Item
Formula condensata:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(R)O]y, R = C16-C18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Temp. transizione
softening point >23 °C
Solubilità
hydrocarbons, higher alcohols and fatty esters: soluble
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(O)O
Caratteristiche e vantaggi
Good lubricity and spreadability,
Stato fisico
The copolymer is linear polysiloxane functionalized with (~32) branched and linear alkyl groups.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup