45720
Eserine salicylate salt
≥97.0% (N)
Sinonimo/i:
Physostigmine salicylate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97.0% (N)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −77±2°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
181-183 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?