Documenti fondamentali
456950
Sigma-Aldrich
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Composizione
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
Viscosità
120 cP(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
281 °C (lit.)
Solubilità
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)