Documenti fondamentali
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
Sinonimo/i:
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
About This Item
Formula condensata:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Beilstein:
2053290
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
98%
Punto di fusione
222-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Applicazioni
Antioxidant
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)