Documenti fondamentali
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
About This Item
Formula condensata:
NH4B(C6H4Cl)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Impurezze
1 wt. % ethyl alcohol
Punto di fusione
199-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)