Documenti
454907
Sigma-Aldrich
Cellulose propionate
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
Sinonimo/i:
Cellulose propionate, Propionyl cellulose
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
PM
average Mn ~70,000
average Mw ~130,000
contiene
7 wt. % plasticizer
Resistenza all’urto
203 J/m (Izod, 23 °C, notched)
Durezza
95 (Rockwell R, ASTM D 785)
Temp. transizione
flow temperature 347 °F
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]2OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
DQEFEBPAPFSJLV-WLTGXWPBSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4