Key Documents
452661
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Sinonimo/i:
Benzyl N-[imino(1-pyrazolyl)methyl]carbamate, Z-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)