Documenti fondamentali
451568
Sigma-Aldrich
3,4′-Isopropylidenediphenol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)