Documenti fondamentali
451479
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4H-pyran-3-carbonitrile
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2C(C#N)=C(N)OC(C)=C2C(C)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-9(19)14-10(2)21-16(18)13(8-17)15(14)11-4-6-12(20-3)7-5-11/h4-7,15H,18H2,1-3H3
OGWHNVROOPHRTF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)