Documenti fondamentali
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
About This Item
Formula condensata:
YBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
904 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Y](Br)Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)