Documenti fondamentali
451312
Sigma-Aldrich
Terbium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Terbium trichloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
TbCl3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.28 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: terbium
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)