Documenti fondamentali
451185
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Nd2(CO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.51 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Punto di fusione
114 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
CZXBEKQIOBCHSG-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)