Documenti fondamentali
451142
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloroaluminate
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 ), Lithium aluminum tetrachloride, Lithium tetrachloroaluminate (LiAlCl4 )
About This Item
Formula condensata:
LiAlCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Dimensione particelle
−10 mesh
Stringa SMILE
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
Used in studies of electrochemical cell reactions.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hill, I.R. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 3267-3267 (1995)