Documenti fondamentali
449997
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
Formula condensata:
SmCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
686 °C (lit.)
Densità
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that