448893
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.21
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)