Key Documents
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)