Documenti
446602
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
90 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(Br)C(C)Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup