Documenti fondamentali
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
Sinonimo/i:
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCB(CCCC)OCCN
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)