Key Documents
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Viscosità
30 cP(lit.)
P. eboll.
127 °C/15 mmHg (lit.)
Solubilità
polyols and organic solvents: soluble
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Applicazioni
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Caratteristiche e vantaggi
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)