Key Documents
446254
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
90%
Impurezze
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
Viscosità
<100 cP, Brookfield(lit.)
P. eboll.
209 °C (lit.)
Solubilità
polyols and organic solvents: soluble
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Applicazioni
Moisture scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Caratteristiche e vantaggi
Reaction with water yields a volatile ketone and an amino alcohol.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)