Documenti fondamentali
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di(2-naphthyl)-2-pyrrolidinemethanol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)