Documenti fondamentali
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
Sinonimo/i:
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H33NO2Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)