Documenti fondamentali
444820
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH
97%
Sinonimo/i:
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Nγ-trityl-L-asparagine, Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H32N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.67
Beilstein:
4343823
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D −14°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
201-204 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)