Documenti
444154
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium triperchlorate
About This Item
Formula condensata:
Y(ClO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.26
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Densità
1.451 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Y+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Y/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
IVPOFHHOVYEBFC-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3