Documenti fondamentali
443972
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
126-128 °C (lit.)
Densità
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(Cl)c1
Applicazioni
Used for the synthesis of fluorocyclohexadienes by electrochemical fluorination.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Appl. Electrochem., 25, 651-651 (1995)