Key Documents
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Formula condensata:
Gd(ClO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.60
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
Densità
1.445 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K