Key Documents
443840
Sigma-Aldrich
Cerium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
Ce(ClO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.48
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Densità
1.501 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)