Key Documents
442135
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)7]4P(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.76
Beilstein:
4054965
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Impurezze
<1.5% hydrobromic acid
Punto di fusione
38-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)