Documenti fondamentali
44089
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine bound to PAM resin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
~0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)