Documenti fondamentali
439762
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Holmium bromide, Holmium tribromide
About This Item
Formula condensata:
HoBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
919 °C (lit.)
Densità
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.