Documenti fondamentali
439622
Sigma-Aldrich
Thulium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
TmI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
549.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
I[Tm](I)I
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)