Key Documents
439304
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
technical grade, 85%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BCl2F5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
211 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)