Key Documents
438812
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
95-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccn1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)12-8-5-9-13(12)17(15,16)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3
HJDMXZKPGSYRAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)