438618
3-Cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3
FFBLBFMTKGSSPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)