437719
Pyridine-d5
99 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Pentadeuteropyridine
About This Item
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
114.4 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?