Key Documents
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)