Documenti fondamentali
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
Sinonimo/i:
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H40Cl2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.51
Beilstein:
1774816
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~25 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)