Key Documents
437042
Supelco
N-Isobutyryl-D-cysteine
97%, ChiraSelect
Sinonimo/i:
N-(2-Methylpropionyl)-D-cysteine
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH[NHCOCH(CH3)2]CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Nome Commerciale
ChiraSelect
Saggio
97%
Punto di fusione
97-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Note legali
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)