Documenti fondamentali
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)