Documenti fondamentali
436275
Sigma-Aldrich
Samarium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
About This Item
Formula condensata:
Sm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Sm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)