Documenti
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
91 °C (lit.)
Densità
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(Br)C(C)Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup