Documenti fondamentali
435600
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)