Documenti fondamentali
434175
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2C[Si(CH3)3]=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
63 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene is an acyclic organic building block.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)