434094
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH2SiCl3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)