Documenti fondamentali
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
About This Item
Formula condensata:
CsMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)