Documenti fondamentali
433365
Sigma-Aldrich
Strontium sulfate
99%
Sinonimo/i:
Celestite
About This Item
Formula condensata:
SrSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
1606 °C (lit.)
Solubilità
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600