Documenti fondamentali
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.71
Beilstein:
5288995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of renin inhibitors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde