Documenti fondamentali
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lutetium trifluoride
About This Item
Formula condensata:
LuF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezze
<100 ppm water
Stringa SMILE
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)