431877
Methyl 5-methylsalicylate
96%
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
241-243 °C/767 mmHg (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter